Principaux documents
30695
Sigma-Aldrich
Chloro-decyl-dimethylsilane
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Decyl-dimethyl-chlorosilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H27ClSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.88
Beilstein:
2322585
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441
pb
98 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C12H27ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(2,3)13/h4-12H2,1-3H3
Clé InChI
ZLZGHBNDPINFKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
278.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
137 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter