673935
Chlorodiphenylsilane
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Diphenylchlorosilane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.578 (lit.)
Point d'ébullition
143 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H][Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClSi/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
Clé InChI
VTMOWGGHUAZESJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
221.0 °F
Point d'éclair (°C)
105 °C