303836
γ-Caprolactone
98%
Synonyme(s) :
gamma-Caprolactone, γ-Ethyl-γ-butyrolactone
58,00 $
About This Item
58,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
pb
219 °C (lit.)
Densité
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-5-3-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter