Principaux documents
33610
Sigma-Aldrich
(+)-2,3-Dibenzoyl-D-tartaric acid
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
(+)-O,O′-Dibenzoyl-D-tartaric acid, D-Tartaric acid 2,3-dibenzoate
50 G
221,00 $
250 G
856,00 $
221,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
221,00 $
250 G
856,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[C6H5CO2CH(CO2H)]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.30
Beilstein:
2227343
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
221,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0% (T)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +117±2°, c = 5% in ethanol
Impuretés
≤1% water
Pf
145-155 °C
154-156 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m0/s1
Clé InChI
YONLFQNRGZXBBF-KBPBESRZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
(+)-2,3-Dibenzoyl-D-tartaric acid is an acidic chiral resolving reagent[1] for the resolution of bases.[2][3][4]
Autres remarques
Reagent for the resolution of bases[2][3][4]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
S. Collina et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10, 2387-2387 (1999)
M.R. Caira et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10, 2175-2175 (1999)
Mirjan M van Timmeren et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 20(11), 2349-2357 (2005-09-08)
Non-esterified fatty acids (NEFA) carried on albumin may have a causal role in the development of chronic proteinuria-induced nephropathy. To investigate whether NEFA aggravate renal structural damage, we studied the effects of NEFA addition to delipidated bovine serum albumin (BSA)
Practical continuous resolution of a-amino-e-caprolactam by diastereomeric salt formation using a single resolving agent with a solvent switch method.
Sakai K, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(23), 3713-3718 (2003)
Jianghong An et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(9), 2667-2672 (2009-05-08)
Computational molecular docking provides an efficient and innovative approach to examine small molecule and protein interactions. We have utilized this method to identify potential inhibitors of the H5N1 neuraminidase protein. Of the 20 compounds tested, 4-(4-((3-(2-amino-4-hydroxy-6-methyl-5-pyrimidinyl)propyl)amino)phenyl)-1-chloro-3-buten-2-one (1) (NSC89853) demonstrated the