Documents
302325
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanesulfonyl chloride
96%
Synonyme(s) :
2-Chloro-1-ethanesulfonyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.02
Numéro Beilstein :
1751202
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
15 mmHg ( 84 °C)
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
Point d'ébullition
84-86 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H4Cl2O2S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2
Clé InChI
VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloroethanesulfonyl chloride was used in one-pot sulfonylation/intramolecular thia-Michael protocol for the synthesis of 1,5,2-dithiazepine 1,1-dioxides. It was also used in synthesis of vinylsulfonamides with a furan, carbocyclic, semicyclic or acyclic 1,3-diene moiety.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Victor O Rogachev et al.
Nature protocols, 1(6), 3076-3087 (2007-04-05)
Vinylsulfonamides with a furan, carbocyclic, semicyclic or acyclic 1,3-diene moiety are synthetized via a domino elimination-amidation reaction of 2-chloroethanesulfonyl chloride. Intramolecular Diels-Alder reaction of these vinylsulfonamides with thermal (toluene, 110 degrees C) or high pressure (dichloromethane, 13 kbar) activation provides
Qin Zang et al.
Heterocycles, 86(2), doi:10-doi:10 (2014-01-05)
A novel one-pot sulfonylation/intramolecular thia-Michael protocol is reported for the synthesis of 1,5,2-dithiazepine 1,1-dioxides. Sulfonylation between cysteine ethyl ester/cysteamine and 2-chloroethanesulfonyl chloride, followed by