281409
2-Iodophenol
98%
Synonyme(s) :
1-Iodo-2-hydroxybenzene, 2-Hydroxyiodobenzene, o-Iodophenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
186-187 °C/160 mmHg (lit.)
Pf
37-40 °C (lit.)
Densité
1.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccccc1I
InChI
1S/C6H5IO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Clé InChI
KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- aryl 2-benzofuranyl and aryl 2-indolyl carbinols of high enantiomeric purity
- 3,3-disubstituted-2,3-dihydrobenzofurans
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup