Principaux documents
656682
Sigma-Aldrich
Chloromethyl chlorosulfate
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2OSO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.448
pb
45-50 °C/10 mmHg
Densité
1.631 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClCOS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH2Cl2O3S/c2-1-6-7(3,4)5/h1H2
Clé InChI
PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for chloromethylation of Fmoc-protected amino acids without the generation of carcinogenic bis(chloromethyl)ether.[1]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Nicholas P Power et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(10), 1554-1562 (2004-05-12)
The reaction of liquid (gamma-) SO3 with CH2Cl2 at room temperature leads to SO3 insertion into the C-Cl bonds, giving the useful chloromethylating agent chloromethyl chlorosulfate (CMCS). The process is very slow but becomes rapid on addition of catalytic quantities