Principaux documents
298069
Sigma-Aldrich
(±)-5-Décanolide
≥98%
Synonyme(s) :
δ-Décanolactone, (±)-δ-Pentyl-δ-valérolactone, (±)-6-Pentyltétrahydro-2H-pyran-2-one, Acide 5-hydroxydécanoïque δ-lactone
100 ML
158,00 $
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
158,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Beilstein:
117520
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
pb
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
Pf
−27 °C (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Description générale
Measurement of optical rotatory dispersion and circular dichroism of (+) 5-decanolide (tetrahydro-6-pentyl-2H-pyran-2-one) has been reported[1].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Optical rotatory dispersion and circular dichroism of d-lactones: Determination of the absolute configuration of (+) 5-decanolide and (+) 5-dodecanolide.
Korver O.
Tetrahedron, 26(10), 2391-2396 (1970)