290580
2-Phenethyl acetate
99%
Synonyme(s) :
2-Phenylethyl acetate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.67 (vs air)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
Point d'ébullition
238-239 °C (lit.)
Densité
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
Clé InChI
MDHYEMXUFSJLGV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves