295655
Propane
98%
Synonyme(s) :
n-Propane, Propane gas
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
190 psi ( 37.7 °C)
8.42 atm ( 21.1 °C)
Essai
98%
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Limite d'explosivité
9.5 %
pb
-42.1 °C (lit.)
Pf
-188 °C (lit.)
Densité
0.564 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Compatible with the following:
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-155.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves