Principaux documents
295302
Sigma-Aldrich
Ethane
≥99%
Synonyme(s) :
Ethane gas
110 G
705,00 $
705,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
110 G
705,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
30.07
Beilstein:
1730716
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
705,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
1.05 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
37.95 atm ( 21.1 °C)
Essai
≥99%
Forme
gas
Température d'inflammation spontanée
881 °F
Limite d'explosivité
13 %
pb
−88 °C (lit.)
Pf
−172 °C (lit.)
Densité
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
Clé InChI
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethane, an aliphatic hydrocarbon, is a major constituent of natural and shale gas. It is a major feedstock for the preparation of ethylene and other value-added chemicals like aromatic hydrocarbons.[1][2][3]
Application
Ethane can be used to prepare:
  • Ethylene via oxidative dehydrogenation reaction using different catalytic systems.[4][5]
  • Ethanol via oxidation reaction, which is catalyzed by cytochrome P450 BM3.[6]
  • Carbon nanofibers via decomposition method using nickel catalyst supported by a carbon nanotube.[7]
Conditionnement
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Autres remarques
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Vanne de purge
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-211.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-135 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Ethane to aromatic hydrocarbons: past, present, future
Hagen A and Roessner F
Catalysis Reviews: Science and Engineering, 42(4), 403-437 (2000)
Dehydrogenation of ethane with carbon dioxide over supported chromium oxide catalysts
Wang S, et al.
Applied Catalysis A: General, 196(1), 1-8 (2000)
Large scale synthesis of carbon nanofibers by catalytic decomposition of ethane on nickel nanoclusters decorating carbon nanotubes
Pham-Huu C, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 4(3), 514-521 (2002)
Progress and prospects in catalytic ethane aromatization
Xiang Y, et al.
Catalysis Science & Technology, 8(6), 1500-1516 (2018)
Catalytic Direct Conversion of Ethane to Value-added Chemicals Under Microwave Irradiation
Robinson B, et al.
Catalysis Today (2020)
Articles
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene