Principaux documents
Z146811
Sigma-Aldrich
Hose adapter
brass
1 EA
40,50 $
40,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
40,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
40,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
brass
D.I. du tuyau
1/4 in.
Raccords
1/4 in. female
Catégories apparentées
Description générale
Brass has serrated hose connector; SS has tapered hose connector.