295450
2-Methylpropane
99%
Synonyme(s) :
Isobutane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.01 (21 °C, vs air)
Pression de vapeur
72.2 psi ( 37.7 °C)
Pureté
99%
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Limite d'explosivité
8.3 %
Point d'ébullition
−12 °C (lit.)
Pf
−160 °C (lit.)
Densité
2.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3
Clé InChI
NNPPMTNAJDCUHE-UHFFFAOYSA-N
Application
- Isobutylene by catalytic dehydrogenation using various catalysts.
- Isopropyl methyl ketone by formylation reaction with carbon monoxide in the presence of super acid catalyst.
- tert-Butylhydroperoxide (TBHP) by oxidation.
Conditionnement
Compatible with the following:
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-117.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)