295132
Chlorine
≥99.5%
Synonyme(s) :
Chlorine gas
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.48 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
4800 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
gas (compressed)
Résistivité
1E9 μΩ-cm, 20°C
pH
1.8 (20 °C, 6.4 g/L)
Point d'ébullition
−34 °C (lit.)
Pf
−101 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCl
InChI
1S/Cl2/c1-2
Clé InChI
KZBUYRJDOAKODT-UHFFFAOYSA-N
Application
It can be used:
- As a reactant for the extraction of gold from an alluvial material via a pyrometallurgical process.
- To synthesize carbide-derived carbons (CDC) from zirconium carbide.
Conditionnement
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Autres remarques
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Vanne de purge
Vanne de régulation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Articles
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.