Principaux documents
29252
Sigma-Aldrich
Cyclohexene-1-carbonitrile
≥97.0%
Synonyme(s) :
1-Cyanocyclohexene
10 ML
460,00 $
460,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
460,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H9N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.15
Beilstein:
385837
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
460,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
Densité
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
N#CC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h4H,1-3,5H2
Clé InChI
GTMWGXABXQTZRJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Irradiation of cyclohexene-1-carbonitrile with the full arc of Hanovia 450-W lamp yields bicycle[3.1.0]hexane-1-carbonitrile[1]. Photochemistry of cyclohexene-1-carbonitrile has been investigated[1].
Application
Cyclohexene-1-carbonitrile has been used in the preparation of cyclohexene-1-carboxylic acid[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Preparation and photochemistry of cyclohexene-1-carbonitriles.
McCullough JJ and Manning C.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2839-2842 (1978)
Aromatization of cyclohexanecarboxylic acid.
B M Babior et al.
The Journal of biological chemistry, 241(16), 3643-3651 (1966-08-25)