Principaux documents
C103403
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexenylacetonitrile
92%
Synonyme(s) :
1-Cyclohexene-1-acetonitrile
10 G
97,50 $
97,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
97,50 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H9CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
97,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
92%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
pb
144 °C/90 mmHg (lit.)
Densité
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CCC1=CCCCC1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h4H,1-3,5-6H2
Clé InChI
OYEXEQFKIPJKJK-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
remainder cyclohexylideneacetonitrile
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup