168041
Cyclohexanecarbonitrile
98%
Synonyme(s) :
Cyanocyclohexane, Cyclohexanecarboxylic acid nitrile, Cyclohexanenitrile, Cyclohexyl cyanide, Hexahydrobenzonitrile
98,20 $
About This Item
98,20 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4505 (lit.)
pb
75-76 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
11 °C (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES
N#CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H11N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
Clé InChI
VBWIZSYFQSOUFQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup