50640
Glycolic acid nitrile solution
~70% in H2O
Synonyme(s) :
Formaldehyde cyanohydrin, Hydroxyacetonitrile
187,00 $
About This Item
187,00 $
Produits recommandés
Contient
~0.5% phosphoric acid as stabilizer
Niveau de qualité
Concentration
~70% in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.389
Densité
1.076 g/mL at 20 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
nitrile
Chaîne SMILES
OCC#N
InChI
1S/C2H3NO/c3-1-2-4/h4H,2H2
Clé InChI
LTYRAPJYLUPLCI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3