Principaux documents
292125
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Hexadecanoic acid-1-13C
1 G
205,00 $
205,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
205,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)1413CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
205,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
61-64 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i16+1
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-LOYIAQTISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Jiaxin Lou et al.
Biochemical and biophysical research communications, 524(4), 1010-1017 (2020-02-18)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) represents a global health problem. Impaired autophagy has been implicated in the pathogenesis of NAFLD, and CD147 is recognized to regulate lipid metabolism in a variety of cell types. This study was initiated with the
Teresa Padro et al.
Journal of lipid research, 56(5), 1043-1056 (2015-03-17)
The benefits of dietary phytosterols (PhySs) and long-chain n-3 PUFA (ω3) have been linked to their effects as cholesterol- and triglyceride (TGL)-lowering agents. However, it remains unknown whether these compounds have further metabolic effects on LDL lipid composition. Here, we