Documents
490873
Sigma-Aldrich
Myristic acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Tetradecanoic acid-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)1213CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Point d'ébullition
250 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
52-54 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i14+1
Clé InChI
TUNFSRHWOTWDNC-UJKGMGNHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup