Principaux documents
485802
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Hexadecanoic acid-1,2-13C2
500 MG
736,00 $
736,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
736,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)1313CH213CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
736,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Pf
61-64 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i15+1,16+1
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-IIJSWMDNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable