CRM44893
ASTM® D6584 Monoolein solution
certified reference material, 5000 μg/mL in pyridine
Synonyme(s) :
Monoolein solution
55,40 $
About This Item
55,40 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
ASTM® D6584
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 3 mL
Concentration
5000 μg/mL in pyridine
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O(CC(O)CO)C(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Clé InChI
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17.0 °C - closed cup