403342
Copper(I) acetate
97%
Synonyme(s) :
Copper monoacetate, Cuprous acetate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)O[Cu]
InChI
1S/C2H4O2.Cu/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
RFKZUAOAYVHBOY-UHFFFAOYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.