633305
Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Synonyme(s) :
Bi(OTf)3, Bismuth tris(trifluoromethanesulfonate), Bismuth(III) triflate
127,00 $
About This Item
127,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: bismuth
reagent type: catalyst
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Bi+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Bi/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clé InChI
NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Application
- deprotection of acetals
- cleavage of 2-tert-butoxy derivatives of thiophenes and furans
- allylation of acetals to form homoallyl ethers
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable