275956
Methyl p-tolyl sulfide
99%
Synonyme(s) :
4-(Methylthio)toluene
79,30 $
About This Item
79,30 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.573 (lit.)
pb
52-54 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES
CSc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10S/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
VHILIAIEEYLJNA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup