Documents
277606
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium chlorochromate
98%
Synonyme(s) :
TBACC
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)4N(ClCrO3)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
181-185 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][Cr](Cl)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH.Cr.3O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;/h5-16H2,1-4H3;1H;;;;/q+1;;+1;;;-1/p-1
Clé InChI
BRRDJFRNQNZSFH-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges