Principaux documents
209074
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachloroosmate(IV)
reagent grade
Synonyme(s) :
Ammonium osmium chloride, Osmium(IV)-ammonium chloride
2.5 G
861,00 $
861,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.5 G
861,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2OsCl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
861,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
170 °C (subl.) (lit.)
Densité
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[NH4+].[NH4+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Os/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
Clé InChI
SRBXXQDKBKTWOC-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
544922206253209090
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
grade
reagent grade
grade
technical grade
mp
170 °C (subl.) (lit.)
mp
170 °C (subl.) (lit.)
mp
-
mp
600 °C (dec.) (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
3.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Application
  • Measurement of the dynamics of residual stresses in copper during heating: This study discusses the formation of PdOs bimetallic nanoalloy using ammonium hexachloroosmate(IV) and its application in understanding stress dynamics in metals during heating processes (ResearchGate).
  • Electrochemical DNA Hybridization Sensor Using Poly -co-Ethylamine Redox Polymer: This research discusses the preparation of Os(bpy)2Cl2 by mixing bipyridine with ammonium hexachloroosmate in ethylene glycol, showing the application of this compound in biosensor technology (Core.ac.uk).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Chee Shan Lim et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 16(9), 1898-1905 (2015-04-25)
Renewable energy sources are highly sought after as a result of numerous worldwide problems concerning the environment and the shortage of energy. Currently, the focus in the field is on the development of catalysts that are able to provide water