200891
Vanadium(V) oxychloride
99%
Synonyme(s) :
Trichlorooxovanadium oxide, Vanadium(V) oxytrichloride, Vanadyl trichloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
13.8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: vanadium
Point d'ébullition
126-127 °C (lit.)
Pf
−77 °C (lit.)
Densité
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
Cl[V](Cl)(Cl)=O
InChI
1S/3ClH.O.V/h3*1H;;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
JBIQAPKSNFTACH-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter