S2404
Sodium acetate buffer solution
pH 7.0±0.05 (25 °C), BioXtra, for molecular biology, 3 M, non-sterile; 0.2 μm filtered
91,40 $
En stockDétails
About This Item
91,40 $
En stockDétails
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile; 0.2 μm filtered
Gamme de produits
BioXtra
Forme
liquid
Concentration
3 M
pH
7.0±0.05 (25 °C)
Adéquation
suitable for DNA precipitation
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].CC(O)=O.CC([O-])=O
InChI
1S/2C2H4O2.Na/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
Clé InChI
BHZOKUMUHVTPBX-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable