Principaux documents
223964
Sigma-Aldrich
Bis(tetrabutylammonium) dichromate
99%
Synonyme(s) :
TBADC, Tetrabutylammonium dichromate
10 G
149,00 $
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
149,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3CH2CH2CH2)4N]2Cr2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
700.92
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
139-143 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.2Cr.7O/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;;;;;;;;;/q2*+1;;;;;;;;2*-1
Clé InChI
MMKQSIQNDMIVIN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Bis(tetrabutylammonium) dichromate (TBADC) is a mild oxidizing agent[1][2] which can be used as a reagent for:
  • Preparation of nitrophenol derivatives and quinones under aprotic reaction conditions.[3]
  • Conversion of oximes to carbonyl compounds under microwave irradiation.[4]
  • Catalyst precursor for gas phase dehydration of acetic acid to ketene.[5]
Reagent for:
  • Preparation of nitrophenol derivatives and quinones under aprotic reaction conditions
  • Conversion of oximes to carbonyl compounds under microwave irradiation
  • Catalyst precursor for catalytic gas phase dehydration of acetic acid to ketene
  • Crosslinking agent
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Nitration of phenolic compounds and oxidation of hydroquinones using tetrabutylammonium chromate and dichromate under aprotic conditions.
Pourali AR and Goli A
Journal of Chemical Sciences (Bangalore), 123(1), 63-67 (2011)
Bis (tetrabutylammonium) Dichromate.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Regeneration of carbonyl compounds from oximes using BTBAD under microwave irradiation.
Murugan R and Reddy BSR
Chemistry Letters (Jpn), 33(8), 1038-1039 (2004)
Bis-tetrabutylammonium Dichromate as a Neutral and Selective Oxidant of Hydroxy Compounds.
Santaniello E and Ferraboschi P
Synthetic Communications, 10(1), 75-81 (1980)
Catalytic gas phase dehydration of acetic acid to ketene.
Waters T, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 228(2-3), 599-611 (2003)