27734
Acide palmitique
≥98% palmitic acid basis (GC)
Synonyme(s) :
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
107,00 $
About This Item
107,00 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
10 mmHg ( 210 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98% palmitic acid basis (GC)
Forme
flakes
powder or crystals
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impuretés
≤1% stearic acid (GC)
pb
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
61-62.5 °C (lit.)
62-65 °C
Indice d'acide
≤240
Indice d'iode
≤0.5
Indice de saponification
≤240
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C