324140
trans-2-Heptenal
≥95%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.450 (lit.)
Point d'ébullition
90-91 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3/b6-5+
Clé InChI
NDFKTBCGKNOHPJ-AATRIKPKSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup