Principaux documents
26564
Sigma-Aldrich
Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
PyCloP
25 G
503,00 $
503,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
503,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H24ClN3P · PF6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.73
Beilstein:
6842341
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
503,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (AT)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cl[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24ClN3P.F6P/c13-17(14-7-1-2-8-14,15-9-3-4-10-15)16-11-5-6-12-16;1-7(2,3,4,5)6/h1-12H2;/q+1;-1
Clé InChI
BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for:
Peptide coupling reactions and synthesis of coupling reagents
Sequence selective peptide recognition
Synthesis of condensing reagents
Synthesis of heterocyclic β-sheet ligands
Autres remarques
Crystalline reagent for peptide coupling of N-alkylated N-Fmoc and N-Z amino acids in high yield and without racemization.
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
J. Coste et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2437-2437 (1994)