Principaux documents
775444
Sigma-Aldrich
Tris(1-pyrrolidinyl)phosphine
97%
Synonyme(s) :
Tripyrrolidinophosphine, Tris(N-pyrrolidinyl)phosphine, Tris(pyrrolidino)phosphine, Phosphorous acid tripyrrolidide, Tris(N,N-tetramethylene)phosphorous acid triamide
500 MG
119,00 $
2.5 G
425,00 $
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
119,00 $
2.5 G
425,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H24N3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.31
Beilstein:
1343311
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.528
n20/D 1.53 (lit.)
pb
104 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.041 at 25 °C
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C1CCN(C1)P(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3P/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
Clé InChI
PXFLCAQHOZXYED-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Monodentate P-donor ligand.
Used as a phosphitylation reagent for oligonucleotide synthesis.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
209.8 °F
Point d'éclair (°C)
98.8 °C
Les clients ont également consulté
Tris(N-pyrrolidinyl)phosphine substituted diiron dithiolate related to iron-only hydrogenase active site: Synthesis, characterization and electrochemical properties
Hou, J., et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691, 4633-4640 (2006)
Xianbin Yang et al.
ACS chemical biology, 7(7), 1214-1220 (2012-04-20)
Chemically synthesized small interfering RNAs (siRNAs) have been widely used to identify gene function and hold great potential in providing a new class of therapeutics. Chemical modifications are desired for therapeutic applications to improve siRNA efficacy. Appropriately protected ribonucleoside-3'-yl S-[β-(benzoylmercapto)ethyl]pyrrolidino-thiophosphoramidite