Principaux documents
8.07044
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene
for synthesis
Synonyme(s) :
Phenylacetylene, Ethynylbenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
208-645-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
2.7 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
pb
142-144 °C/1013 hPa
Pf
-44.8 °C
Température de transition
flash point 27 °C
Densité
0.93 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
c1(ccccc1)C#C
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
Clé InChI
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.934
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup