Principaux documents
B59209
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzoyl chloride
98%
Synonyme(s) :
4-Bromo-1-benzenecarbonyl chloride, p-Bromobenzoyl chloride
10 G
63,40 $
25 G
130,00 $
63,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
63,40 $
25 G
130,00 $
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.46
Beilstein:
636641
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
crystals
Essai:
98%
63,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
crystals
pb
174 °C/102 mmHg (lit.)
Pf
36-39 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
Clé InChI
DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Akira Miyagaki et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(30), 9761-9768 (2019-06-15)
Poly(ether ether ketone) (PEEK) possesses attractive mechanical and thermal properties but demonstrates poor adhesion. To overcome this disadvantage, in this study, the surface modification of PEEK or PEEK-based carbon-fiber-reinforced thermoplastics (CFRTP) was performed through the Friedel-Crafts reaction and successive epoxidation.