251682
Sodium 3-mercapto-1-propanesulfonate
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
3-Mercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt, MPS
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Forme
powder
Pf
~220 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 50 mg/mL, colorless
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCS
InChI
1S/C3H8O3S2.Na/c4-8(5,6)3-1-2-7;/h7H,1-3H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
FRTIVUOKBXDGPD-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
MPS can be also used in the preparation of Rh nanoparticles by liquid-phase reduction of rhodium (III) chloride.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup