04058
1-Propanesulfonic acid
technical, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Propanesulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
liquid
Couleur
clear brown
Indice de réfraction
n20/D 1.44
Densité
1.25 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H2,1H3,(H,4,5,6)
Clé InChI
KCXFHTAICRTXLI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)