375411
Sodium 3-sulfobenzoate
97%
Synonyme(s) :
3-Carboxybenzenesulfonic acid sodium salt, 3-Sulfobenzoic acid sodium salt
89,60 $
About This Item
89,60 $
Essai
97%
Forme
powder
Pf
≥300 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
[Na+].OC(=O)c1cccc(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H6O5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
KQHKITXZJDOIOD-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable