Principaux documents
P8579
Sigma-Aldrich
1,3-Propanedisulfonic acid disodium salt
Synonyme(s) :
Eprodisate disodium, NC 503
25 G
174,00 $
174,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
174,00 $
About This Item
Formule linéaire :
NaSO3CH2CH2CH2SO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
174,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[Na].OS(=O)(=O)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O6S2.2Na/c4-10(5,6)2-1-3-11(7,8)9;;/h1-3H2,(H,4,5,6)(H,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
DKGJFKPIUSHDIT-UHFFFAOYSA-L
Application
Reactant involved in synthesis of:
  • Cadmium(II) bipyridine complex metal-organic frameworks with alkanedisulfonates
  • Alkylenedisulfonate inorganic-organic hybrid materials
Glycosaminoglycan mimetic involved in pharmacological studies for the treatment of amyloid A amyloidosis
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable