Principaux documents
D137006
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxypyridine
98%
100 G
257,00 $
257,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
257,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
257,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
pb
178-180 °C (lit.)
Densité
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(OC)n1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-9-6-4-3-5-7(8-6)10-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
IBTGEEMBZJBBSH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup