Principaux documents
246506
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-2-phenylpropane
99%
Synonyme(s) :
β-Chloro-tert-butylbenzene, 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane, Neophyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(CH3)2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.66
Beilstein:
2042085
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
pb
95-96 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13Cl/c1-10(2,8-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
Clé InChI
DNXXUUPUQXSUFH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter