244546
Azidomethyl phenyl sulfide
95%
Synonyme(s) :
Phenylthiomethyl azide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n20/D 1.5904 (lit.)
Point d'ébullition
104-105 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N-]=[N+]=NCSc1ccccc1
InChI
1S/C7H7N3S/c8-10-9-6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clé InChI
KIQGRMGPIMCXSC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup