M9292
Memantine hydrochloride
≥98% (GC), powder, NMDA glutamate receptor antagonist
Synonyme(s) :
3,5-Dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride, 3,5-Dimethylamantadine hydrochloride, 3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride
109,00 $
About This Item
109,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Memantine hydrochloride, ≥98% (GC)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Forme
powder
Auteur
Forest Labs
Chaîne SMILES
Cl.C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(N)(C3)C2
InChI
1S/C12H21N.ClH/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10;/h9H,3-8,13H2,1-2H3;1H/t9-,10+,11-,12-;
Clé InChI
LDDHMLJTFXJGPI-VXMZOEJHSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
Application
- as a media supplement to serve as a control to study the neuroprotective effects of erythropoietin in N-methyl-D-aspartate receptor-induced toxicity[1]
- to intraperitoneally inject experimental animal to study its effect on traumatic injury[2]
- as a test compound to determine the dynamic range and selectivity of retinal pigment epithelium tissue penetration[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience