Principaux documents
242942
Sigma-Aldrich
(−)-Dimethyl D-tartrate
99%
Synonyme(s) :
D-(−)-Tartaric acid dimethyl ester, Dimethyl D-tartrate
About This Item
Formule linéaire :
[-CH(OH)CO2CH3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.14
Beilstein:
1726254
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −21°, c = 2.5 in H2O
Pureté optique
ee: ≥99% (GLC)
pb
158 °C/0.2 mmHg (lit.)
Pf
57-60 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O6/c1-11-5(9)3(7)4(8)6(10)12-2/h3-4,7-8H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
Clé InChI
PVRATXCXJDHJJN-IMJSIDKUSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable