95352
(−)-Dibenzyl D-tartrate
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
141,00 $
About This Item
141,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −12.5±1°, c = 1.1% in acetone
Pf
66-70 °C
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES
O[C@@H]([C@H](O)C(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H18O6/c19-15(17(21)23-11-13-7-3-1-4-8-13)16(20)18(22)24-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16,19-20H,11-12H2/t15-,16-/m0/s1
Clé InChI
LCKIPSGLXMCAOF-HOTGVXAUSA-N
Catégories apparentées
Application
- 2,3-bis(8-Methoxyoctanoyl) dibenzyl tartrate (DBT) by reacting with 8-methoxyoctanoic acid in the presence of 1-ethyl-3-(3-(dimethylamino)propyl)carbodiimide (EDCI) as a coupling reagent.[1]
- (-)-Chicoric acid (2,3-bis{[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxoprop-2-enyl]oxy}butanedioic acid), as a potent inhibitor.[2]
- Diesters of aziridine-2,3-dicarboxylic acid derivatives.[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable