213969
(−)-Diethyl D-tartrate
≥99%
Synonyme(s) :
D-(−)-Tartaric acid diethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Activité optique
[α]23/D −8.5°, neat
Pureté optique
ee: ≥99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
162 °C/19 mmHg (lit.)
Densité
1.205 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
Clé InChI
YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
200.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves