Principaux documents
208922
Sigma-Aldrich
Ethyl acetohydroxamate
greener alternative
97%
Synonyme(s) :
Ethyl N-hydroxyacetimidate, Ethyl acetohydroximate
10 G
135,00 $
50 G
501,00 $
135,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
135,00 $
50 G
501,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(=NOH)OC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.12
Beilstein:
1700260
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
135,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 6
new score: 5
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
55-58 °C/6 mmHg (lit.)
Pf
23-25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ether
oxime
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCO\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3-7-4(2)5-6/h6H,3H2,1-2H3/b5-4+
Clé InChI
QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Enhanced Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Application
Ethyl acetohydroxamate was used in the synthesis of:
  • O-acyl-and O-nitrophenylhydroxylamines[1]
  • hydroxamic acid ethoxycarbonylhydrazides[2]
  • ethyl O-(2,4-dinitrophenyl)acetohydroxamate[3]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron, 40, 3769-3769 (1984)
Synthesis and some properties of O-acyl-and O-nitrophenylhydroxylamines.
Y Tamura et al.
The Journal of organic chemistry, 38(6), 1239-1241 (1973-03-23)
Sigmatropic Rearrangements of 2, 4-Dinitrophenyl Oximes.
Boyle PH, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 7, 67-79 (2003)
Synthesis of 4-hydroxy-4, 5-dihydro-1, 2, 4-triazol-5-ones.
Ikizler AA and Sancak K.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 123(3), 257-263 (1992)
J Stanek et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(8), 1339-1344 (1992-04-17)
1-Amino-3-(aminooxy)-2-propanol (6a) has been synthesized and found to inhibit rat liver ornithine decarboxylase (ODC) with an IC50 in the nanomolar range. Compound 6a served as a basis for the design of new enzyme inhibitors, which led to the identification of