249831
Methyl trifluoroacetate
99%
Synonyme(s) :
Methyl 2,2,2-trifluoroacetate, Methyl perfluoroacetate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
5.77 psi ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.291 (lit.)
Point d'ébullition
43-43.5 °C (lit.)
Densité
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3
Clé InChI
VMVNZNXAVJHNDJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles