236616
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
95%
Synonyme(s) :
α,α′,α′′,α′′′-Tetrabromodurene
288,00 $
About This Item
288,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
159-161 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
BrCc1cc(CBr)c(CBr)cc1CBr
InChI
1S/C10H10Br4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-2H,3-6H2
Clé InChI
UTXIKCCNBUIWPT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- tetrapodal imidazolium ligands as their PF6− salts[1]
- 6,7-bis(bromomethyl)-2,11,18,21,24-pentaoxatetracyclo[23.4. 0.04,9.012,17]nonacosa-1(25),4(9),5,7,12 (17),13,15,26,28-nonaene[2]
- conformationally constrained cyclic α-amino acid derivatives[3]
- thiacyclophanes[4][5]
- dendrimeric organoplatinum complexes[6]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges